missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-Acétylthiophène2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11338216
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 206551-43-1
Formule moléculaire C6H7BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.989
Numéro MDL MFCD01075681
Clé InChI DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 4143377
Nom IUPAC Acide (5-acétylthiophène-2-yl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion 142°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 8681302
Poids de la formule 170
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis