Learn More
Molecular Probes™ 5(6)-FAM, SE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Code produit. 11504227
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5(6)-FAM, SE (5(et-6)-carboxyfluorescéine, ester succinimidylique), isomères mélangés
Vous recherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine ? Notre gamme de colorants Alexa Fluor offre tout ce que vous recherchez, et bien plus encore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mg
Type de produit 5(6)-FAM SE
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
Type d’étiquette Colorants classiques
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.