Learn More
5,6,7-Triméthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11485297
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 973-67-1
Formule moléculaire C18H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 312.32
Numéro MDL MFCD00017457
Clé InChI HJNJAUYFFFOFBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7-trimethoxyflavone, baicalein trimethyl ether, baicalein 5,6,7-trimethyl ether, baicalein-5,6,7-trimethylether, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one, baicalein-5,6,7-trimethyl ether, pubchem9835, 5,6,7-trimethylbaicalein
CID PubChem 442583
ChEBI CHEBI:2980
Nom IUPAC 5,6,7-triméthoxy-2-phénylchromen-4-one
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7-Trimethoxyflavone
Point de fusion 165°C to 167°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 312.33
Pourcentage de pureté 97%