Learn More
Acide 5-(4-méthoxyphényl)-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 219.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |