Learn More
5-(3-trifluorométhoxyphényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11318236
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216144-09-1
Formule moléculaire C8H5F3N4O
Poids moléculaire (g/mol) 230.15
Numéro MDL MFCD01075683
Clé InChI YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
CID PubChem 2777350
Nom IUPAC 5-[3-(trifluorométhoxy)phényl]-2H-tétrazole
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 230.15
Pourcentage de pureté 97%