Learn More
Chlorure de 5-(3-chlorophényl)-2-furoyle, Thermo Scientific™
Code produit. p-7033309
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92973-26-7
Formule moléculaire C11H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.07
Numéro MDL MFCD02258034
Clé InChI DBONYOXUBWINEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-chlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-3-chlorophenyl-2-furoyl chloride, 5-3-chloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9e, 2-furancarbonylchloride, 5-3-chlorophenyl
CID PubChem 3854521
Nom IUPAC chlorure de 5-(3-chlorophényl)furan-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 241.08