Learn More
BrandTech™ Béchers en polypropylène Griffin VITLAB™
Béchers avec graduations moulées pour une durabilité optimale
Marque:  BrandTech™ 608941
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15772086
  • 19.10€ / 12 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Certifications
Conformes aux exigences de la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
50 mm
PP
20 ml
Bécher
100 ml
70 mm
12/boîte
Oui