Learn More
Cytiva Membranes poreuses en polycarbonate de 50 mm Whatman™ Nuclepore™
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises. Les membranes poreuses en PC Whatman™ Nuclepore™ de 50 mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie, à certaines analyses de l’air et à des analyses océanographiques spécifiques.
108.55€ - 156.54€
Spécification
Matériau Polycarbonate Nucleopore
Débit Haut
Hydrophobicité Hydrophile
Diamètre (métrique) 50 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
11332905
Afficher les documents
Cytiva
111206
0,2 μm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11338984
Afficher les documents
Cytiva
111213
5,0 μm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11352905
Afficher les documents
Cytiva
111216
12 μm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Une chimiotaxie efficace nécessite un équilibre délicat entre l’adhérence et la migration des cellules. Les membranes Nucleopore associent le PP sans PVP aux pores cylindriques marquées et uniformes pour atteindre cet équilibre.
  • Taille de pores strictement définie de l’ordre du sous-micron, ce qui permet de mesurer la déformation des particules et de capturer de très petites particules
  • Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
  • Traitement au PVP pour ses qualités hydrophiles
  • Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
  • Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
  • Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
  • Surface lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
Spécification
Polycarbonate Nucleopore
Haut
Hydrophile
50 mm