Learn More
4-(Trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7056089
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-36-3
Formule moléculaire C6H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 153.15
Numéro MDL MFCD00102068
Clé InChI RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
CID PubChem 136469
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pipéridine
SMILES FC(F)(F)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Couleur Incolore
Quantité 250 mg
Poids de la formule 153.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide