Learn More
4-(trifluorométhyl)-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15425398
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68755-42-0
Formule moléculaire C10H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 200.16
Numéro MDL MFCD07772121
Clé InChI LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one
CID PubChem 21921093
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 67°C to 72°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >108°C (226°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.16
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche