Learn More
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421029
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64285-95-6
Formule moléculaire C8H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 219.181
Numéro MDL MFCD00042412
Clé InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777338
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Couleur Incolore
Densité 1.35 g/mL
Point d’ébullition 215°C to 218°C (literature)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.541
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 2723939
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Poids de la formule 219.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide