Learn More
4-(trifluorométhoxy)phényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
24.20€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS 64285-95-6
Formule moléculaire C8H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 219.181
Numéro MDL MFCD00042412
Clé InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777338
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10049481
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00411DA
1 g
24.20€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10250065
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00411DE
5 g
53.10€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10457442
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00411EA
10 g
101.00€
10g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
64285-95-6
219.181
JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
C8H4F3NOS
MFCD00042412
2777338
C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spécification
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97.0
97%
C8H4F3NOS
MFCD00042412
JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
2777338
97%
64285-95-6
1.3500g/mL
Flacon en verre ambré
CF3OC6H4NCS
4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
219.181
219.19
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement