Learn More
Chlorure de 4-(trifluoromethoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7024563
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36823-88-8
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD00052329
Clé InChI ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
CID PubChem 142110
Nom IUPAC Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Densité 1.425
Point d’ébullition 55°C to 56°C (2 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2723543
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%