Learn More
4-Acide phénylcarbamoylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479917
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330793-45-8
Formule moléculaire C13H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.053
Numéro MDL MFCD04115683
Clé InChI DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
CID PubChem 11096747
Nom IUPAC Acide [4-(phénylcarbamoyl) phényl] boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Point de fusion 210°C to 216°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.05
Pourcentage de pureté 97%