Learn More
4'-(Pentafluorothio)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7052415
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401892-83-9
Formula molecolare C8H7F5OS
Molecular Weight (g/mol) 246.195
Numero MDL MFCD16652408
InChI Key BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
PubChem CID 59715536
IUPAC Name 1-[4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato