Learn More
Acide 4-(n-propoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(n-Propoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Point de fusion | 121°C to 123°C |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 208.02 |
Pourcentage de pureté | 97% |