Learn More
Sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15497409
Sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497409
5 g, 5g
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15497409
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66160.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Substrat pour la sulfatase
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt is a fluorometric substrate for the determination of sulfatase. This substrate has been used in the discovery of tyrosine sulfotransferase inhibitors, particularly in P-selectin glycoprotein ligand-1 binding. This compound is virtually non-fluorescent until cleavage by sulfatase enzymes, then emits blue fluorescence (450 nm) with excitation at 360 nm. Use of this compound in high-throughput fluorescence based screening led to the discovery of several potent beta-arylsulfotransferase IV (beta-AST-IV) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliferyl est un substrat fluorométrique pour la détermination de la sulfatase. Ce substrat a été utilisé pour la découverte d’inhibiteurs de tyrosine sulfotransférase, en particulier dans la liaison de ligand-1 des glycoprotéines P-sélectines. Ce composé est pratiquement non fluorescent jusqu’au clivage par les enzymes sulfatase, puis émet une fluorescence bleue (450 nm) avec excitation à 360 nm. L’utilisation de ce composé dans un criblage à haut débit basé sur la fluorescence a conduit à la découverte de plusieurs inhibiteurs puissants de la bêta-arylsulfotransférase IV (bêta-AST-IV).
Solubilité
Soluble dans l’eau à5 mg/ml
Remarques
Longueur d’onde d’excitation, 334 nm ; longueur d’onde d’émission, 370 nm (pH10,4). Produit de réaction : longueur d’onde, d’excitiation, 360 nm ; longueur d’onde d’émission, 449 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15220-11-8
Formule moléculaire C10H7KO6S
Poids moléculaire (g/mol) 294.318
Numéro MDL MFCD00016970
Clé InChI CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5044226
Nom IUPAC potassium ; sulfate de (4-méthyl-2-oxochromène-7-yl)
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 3803203
Informations sur la solubilité Soluble in water at 5mg/ml
Poids de la formule 294.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotT25J045 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Code produitJ66160.ME,J66160.03,J66160.06
Numéro de lotS02J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Code produitJ66160.ME,J66160.03,J66160.06
Numéro de lotS20I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2022 Code produitJ66160.ME,J66160.03,J66160.06
Numéro de lotY15H040 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Code produitJ66160.ME,J66160.03,J66160.06
Numéro de lotQ15G008 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Code produitJ66160.ME,J66160.03,J66160.06
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >