Learn More
Ester glycolique néopentyle d’acide 4-méthylbenzèneboronique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325335
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380481-66-3
Formule moléculaire C12H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.076
Numéro MDL MFCD03788728
Clé InChI ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 23005406
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-2-(4-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 99%