Learn More
4-méthyl-2-pentanone, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
41.51€ - 815.06€
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10782091
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255665000
500 mL Flacon en verre
41.51€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10329100
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255660010
1 L Flacon en verre
66.33€
1L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10266833
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255660025
2.5 L Flacon en verre
132.66€
2.50L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10658514
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific
255660100
10 L Récipient en plastique
385.92€
10L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10503434
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255660250
25 L Baril métallique
815.06€
25L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-10-1
100.16
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
7909
4-méthylpentan-2-un
C6H12O
MFCD00008938
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CHEBI:82344
CC(C)CC(=O)C
Spécification
4-Methyl-2-pentanone
108-10-1
100.0
0.8000g/mL
14°C
99.4% min. (GC)
(CH3)2CHCH2COCH3
MFCD00008938
0.005% max.
0.8
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
CC(C)CC(=O)C
100.16
CHEBI:82344
99.5%
Liquide
0.0004 meq/g max.
99.4
-84.0°C
117.4°C
Authentique
C6H12O
1.3950 to 1.3970
01,691
15,5253
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-méthylpentan-2-un
7909
100.16
Analyse
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-550-1
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche