Learn More
4-Méthyl-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469852
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-33-5
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007120
Clé InChI SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
CID PubChem 8391
Nom IUPAC 4-méthyl-2-nitrophénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-nitrophenol
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 125°C (22 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Beilstein 1868022
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%