Learn More
Acide 4-Méthyl-1-pentenylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413747
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214907-33-2
Formule moléculaire C6H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.98
Numéro MDL MFCD01074680
Clé InChI OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid
CID PubChem 6081507
Nom IUPAC Acide [(E)-4-méthylpent-1-ényl]boronique
SMILES CC(C)CC=CB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Point de fusion 99°C to 102°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.98
Pourcentage de pureté 97%