Learn More
Chlorure de 4-méthyl-1-naphthoyl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15452339
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87700-67-2
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.653
Numéro MDL MFCD12025362
Clé InChI IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
CID PubChem 24887412
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle
SMILES CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-naphthoyl chloride
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3247818
Poids de la formule 204.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide