Learn More
Chlorure de 4-méthoxyphénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2690708 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4693-91-8
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Numéro MDL MFCD00075474
Clé InChI CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
CID PubChem 2734688
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)chlorure d’acétyle
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.2080g/mL
Point d’ébullition 143.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2COCl
Indice de réfraction 1.5390 to 1.5410
Quantité 2 g
Beilstein 10, III, 434
Gravité spécifique 1.208
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .