Learn More
4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081264
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4'-Methoxyacetophenone is used as a component of perfumes and as chemical intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, resins, flavouring agents. And also used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4?-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-méthoxyacétophénone est utilisé comme composant des parfums et comme intermédiaire chimique dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de résines et d’agents aromatisants. Également utilisé pour étudier la copolymérisation par étapes catalysée par le ruthénium de 4′-méthoxyacétophénone avec α,ω-diènes pour produire des copolymères.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-06-1
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00008745
Clé InChI NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
CID PubChem 7476
ChEBI CHEBI:86567
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxyacetophenone
Point de fusion 36°C to 40°C
Densité 1.08
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Beilstein 742313
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.