Learn More
Acide 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
116.00€ - 496.00€
Identifiants chimiques
CAS | 342002-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.02 |
Numéro MDL | MFCD02259385 |
Clé InChI | NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o |
CID PubChem | 2734703 |
Nom IUPAC | Acide (4-propan-2-yloxycarbonylphényl)boronique |
SMILES | CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications4L’acide -(isopropoxycarbonyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
342002-82-8 | |
208.02 | |
NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N | |
2734703 | |
CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C10H13BO4 | |
MFCD02259385 | |
4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o | |
Acide (4-propan-2-yloxycarbonylphényl)boronique |
Spécification
4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid | |
111°C | |
MFCD02259385 | |
NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-propan-2-yloxycarbonylphényl)boronique | |
2734703 | |
98% |
342002-82-8 | |
C10H13BO4 | |
4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o | |
CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
208.02 | |
208.02 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.