Learn More
4-iodopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
47.85€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15854-87-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.00 |
Numéro MDL | MFCD02093937 |
Clé InChI | RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d |
CID PubChem | 609492 |
Nom IUPAC | 4-iodopyridine |
SMILES | IC1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25459.03 |
1 g |
47.85€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25459.06 |
5 g |
173.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15854-87-2 | |
205.00 | |
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N | |
609492 | |
IC1=CC=NC=C1 |
C5H4IN | |
MFCD02093937 | |
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d | |
4-iodopyridine |
Spécification
4-Iodopyridine | |
96°C to 99°C | |
MFCD02093937 | |
Light sensitive | |
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N | |
4-iodopyridine | |
609492 | |
96% |
15854-87-2 | |
C5H4IN | |
1594 | |
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d | |
IC1=CC=NC=C1 | |
205.00 | |
205 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stocker à -20°C ; Stocker sous argon