Learn More
Acide 4-iodobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487997
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5122-99-6
Formule moléculaire C6H6BIO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.83
Numéro MDL MFCD01319014
Clé InChI PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
CID PubChem 151254
Nom IUPAC Acide4-iodophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 247.83
Pourcentage de pureté 97%