Learn More
4-iodo-1-benzyl-1H-pyrazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487397
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50877-42-4
Formule moléculaire C10H9IN2
Poids moléculaire (g/mol) 284.1
Numéro MDL MFCD04038745
Clé InChI PVEYRBGIYMWFPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenylmethyl, benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-n-benzyl-4-iodopyrazole, 1-benzyl-4-iodo-pyrazole, zlchem 893, pubchem23732, acmc-209kqm, n-benzyl-4-iodopyrazole, 4-iodo-1-benzylpyrazole
CID PubChem 3794579
Nom IUPAC 1-benzyl-4-iodopyazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C=N2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-1-benzyl-1H-pyrazole
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.1
Pourcentage de pureté 95%