Learn More
4’-hydroxy-3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497865
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149105-11-3
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD01091005
Clé InChI HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
CID PubChem 2775109
Nom IUPAC 1-[4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion 174°C to 177°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 95%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche