Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459993
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid is widely used as a reagent for potent TTR amyloidogenesis inhibitors. It plays an important role as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs. It is also used in the preparation of mexiletine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque est largement utilisé comme réactif pour les inhibiteurs puissants de l’amyloïdogenèse TTR. Il joue un rôle important d’intermédiaire dans les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés de la mexilétine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur et à l’abri de toute lumière excessive. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4919-37-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00016536
Clé InChI OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
CID PubChem 138387
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Point de fusion 221°C to 226°C
Quantité 5 g
Beilstein 2576289
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%