Learn More
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401658
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-83-4
Formule moléculaire C7H3I2NO
Poids moléculaire (g/mol) 370.92
Numéro MDL MFCD00016422
Clé InChI NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
CID PubChem 15530
ChEBI CHEBI:81821
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Point de fusion 200°C to 207°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2364041
Poids de la formule 370.92
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >