Learn More
Hydrate d’acide 4-hydrazinobenzènesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188.20 g/mol
27.35€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS 98-71-5
Formule moléculaire C6H8N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.20
Numéro MDL MFCD00025097
Clé InChI IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
CID PubChem 66825
Nom IUPAC Acide 4-hydrazinylbenzènesulfonique
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440993
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13362.06
5 g
27.35€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11450993
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13362.14
25 g
58.70€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11460993
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13362.22
100 g
181.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydrazinobenzènesulfonique est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de colorants et dans d’autres synthèses organiques. Il a des applications actives dans la synthèse organique pour les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques, les photographies, les stabilisants thermiques, les catalyseurs de polymérisation, les retardateurs de flamme, les agents de soufflage pour les plastiques, les explosifs et les colorants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions normales. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Stocker dans des récipients fermés. Hygroscopique
Spécification
Identifiants chimiques
98-71-5
188.20
IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
66825
NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
C6H8N2O3S
MFCD00025097
4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
Acide 4-hydrazinylbenzènesulfonique
Spécification
4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
∼286°C (decomposition)
MFCD00025097
Hygroscopic
4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-hydrazinylbenzènesulfonique
66825
98%
98-71-5
C6H8N2O3S
514779
14,4773
It is soluble in water.
NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
188.20
188.20 (Anhydrous)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-694-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote