Learn More
Acide 4-(diphénylamino)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459677
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 201802-67-7 | C18H16BNO2 | 289.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 201802-67-7
Formule moléculaire C18H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 289.141
Numéro MDL MFCD06798117
Clé InChI TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diphenylamino phenylboronic acid, triphenylamine-4-boronic acid, 4-diphenylamino phenyl boronic acid, 4-diphenylamino benzeneboronic acid, 4-n,n-diphenylamino phenylboronic acid, boronic acid, b-4-diphenylamino phenyl, 4-n-diphenylamino phenylboronic acid, 4-diphenylamino phenylboronicacid, boronic acid, 4-diphenylamino phenyl
CID PubChem 12166934
Nom IUPAC [4-(N-phénylanilino) phényl]boronique acide
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 110°C to 115°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.14
Pourcentage de pureté 98%