Learn More
Chlorure de 4-diméthylaminoazobenzène-4'-sulfonyle 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
28.94€ - 72.76€
Identifiants chimiques
CAS | 56512-49-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14ClN3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.80 |
Numéro MDL | MFCD00007444 |
Clé InChI | VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride |
CID PubChem | 91660 |
Nom IUPAC | 4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonyl chloride |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06057.MC |
100 mg |
28.94€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06057.ME |
500 mg |
72.76€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56512-49-3 | |
323.80 | |
VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N | |
91660 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C14H14ClN3O2S | |
MFCD00007444 | |
dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride | |
4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonyl chloride |
Spécification
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride | |
∼185°C | |
MFCD00007444 | |
3064095 | |
VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N | |
4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonyl chloride | |
91660 | |
≥98% |
56512-49-3 | |
C14H14ClN3O2S | |
UN3261 | |
dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
323.80 | |
323.8 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : DB8927800
Recommended Storage : 2° à 8°C