Learn More
4-(Cyclopropylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15449807
1 g, 1g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 515140-26-8
Formule moléculaire C10H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.02
Numéro MDL MFCD03788419
Clé InChI WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
CID PubChem 2773359
Nom IUPAC [4-(cyclopropylcarbamoyl)phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 202°C to 206°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.02
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
4-(Cyclopropylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™ >