Learn More
4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro |
Poids de la formule | 170.62 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Technique |