Learn More
4-chlorobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10167763
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-20-6
Formule moléculaire C4H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 103.55
Numéro MDL MFCD00001972
Clé InChI ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
CID PubChem 12336
Nom IUPAC 4-chlorobutanenitrile
SMILES ClCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chlorobutyronitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4420 to 1.444
Quantité 500 g
Beilstein 02, 278
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 103.55
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobutyronitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.