Learn More
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15472728
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 723753-84-2
Formule moléculaire C13H11ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 235.69
Numéro MDL MFCD05740323
Clé InChI QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
CID PubChem 834588
Nom IUPAC 4-chloro-N-[(2-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.69
Pourcentage de pureté 97%