Learn More
4‘-chloro-3’-méthylacétophénone, tech. 75 %, reste de 3’-chloro-4’-méthylacétophénone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044356
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37074-39-8
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00045172
Clé InChI XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
CID PubChem 592743
Nom IUPAC 1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Densité 1.15
Point d’ébullition 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste 3’-chloro-4’-méthylacétophénone
Quantité 5 g
Beilstein 774639
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique