Learn More
4-Chloro-2-nitrophénol, 98 %, contient jusqu’à 10 % d’eau environ, Thermo Scientific Chemicals
32.20€ - 233.00€
Identifiants chimiques
CAS | 89-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.55 |
Numéro MDL | MFCD00007113 |
Clé InChI | NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol |
CID PubChem | 6980 |
Nom IUPAC | 4-chloro-2-nitrophénol |
SMILES | OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18150.14 |
25 g |
32.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18150.22 |
100 g | N/A | ||||||
11433667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18150.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89-64-5 | |
173.55 | |
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N | |
6980 | |
OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O |
C6H4ClNO3 | |
MFCD00007113 | |
2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol | |
4-chloro-2-nitrophénol |
Spécification
4-Chloro-2-nitrophenol | |
85°C to 88°C | |
C6H4ClNO3 | |
2048031 | |
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-2-nitrophénol | |
6980 | |
98% |
89-64-5 | |
contient jusqu’à ≈10 % d’eau | |
MFCD00007113 | |
2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol | |
OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O | |
173.55 | |
173.56 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 201-927-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-Chloro-2-nitrophenol, 98%, contains up to ca 10% water
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Chloro-2-nitrophenol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.