Learn More
4-chloro-2-méthylquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-chloroquinaldine est utilisée dans la préparation du 4-phényle-hydrazinoquinaldine
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
La 4-chloroquinaldine est utilisée dans la préparation du 4-phényle-hydrazinoquinaldine
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-methylquinoline |
Point de fusion | ∼25°C |
Densité | 0.881 |
Point d’ébullition | 269°C to 270°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Formule moléculaire | C10H8ClN |
Indice de réfraction | 1.622 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 3522 |
Synonyme | 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl |
Afficher plus |