Learn More
Chlorure de 4-butylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10294974
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 54997-92-1
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.72
Numéro MDL MFCD00173908
Clé InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Quantité 25 g
Nom IUPAC 4-butylbenzène-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato