Learn More
4-bromo-2,3 -difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028951
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2,3-difluorophénol est utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144292-32-0
Formule moléculaire C6H3BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Numéro MDL MFCD08061907
Clé InChI JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
CID PubChem 10219942
Nom IUPAC 4-bromo-2,3-difluorophénol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 97%