Learn More
(4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10265884
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 915707-65-2
Formule moléculaire C5H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 191.028
Numéro MDL MFCD06202888
Clé InChI JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
CID PubChem 24229713
Nom IUPAC (4-bromo-1-méthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.03
Pourcentage de pureté 97%