Learn More
Hydroiodure 4-benzylpipérazine-1-carboximidamide, 95 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 346.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |