Learn More
4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11341929
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16801-63-1
Formule moléculaire C14H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Numéro MDL MFCD06658393
Clé InChI VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
CID PubChem 14615292
Nom IUPAC benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate
SMILES O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone
Point de fusion 81°C to 83°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.29
Pourcentage de pureté 97%