Learn More
Acide 4-(benzyloxycarbonyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11322759
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184000-11-1
Formule moléculaire C14H13BO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.06
Numéro MDL MFCD02179442
Clé InChI UXSDJFGNRVVDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylphenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-benzyloxy carbonyl phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl phenylboronic acid, p-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, benzyl 4-boronobenzoate, 4-benzyloxy carbonyl phenylboronic acid, 4-phenylmethoxycarbonylphenyl boronic acid
CID PubChem 2773251
Nom IUPAC Acide (4-phénylméthoxycarbonyl) boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 187°C to 192°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 256.06
Pourcentage de pureté 95%