Learn More
4-Acide benzyloxy-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11345035
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166744-78-1
Formule moléculaire C13H12BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
Numéro MDL MFCD02093064
Clé InChI PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
CID PubChem 2737786
Nom IUPAC acide (2-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.04
Pourcentage de pureté 96%