Learn More
4-3ester pinacol de lʼacide amino--fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459745
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 819058-34-9
Formule moléculaire C12H17BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.08
Numéro MDL MFCD09033884
Clé InChI AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 17906172
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 237.08
Pourcentage de pureté 96%