Learn More
4,7-Dichloroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442637
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18711-13-2
Formule moléculaire C8H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.017
Numéro MDL MFCD00047214
Clé InChI NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
CID PubChem 2734793
Nom IUPAC 4,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroisatin
Point de fusion 246°C to 249°C
Quantité 1 g
Beilstein 168731
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%